Learn More
Welch™ Sistema de bomba de combinación Chemvac P 23 Z - 301
Tienda Welch Ilmvac Productos
Click to view available options
Fondo (métrico):
345 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Requisitos eléctricos | 115/230 V 50/60 Hz |
| Fondo (métrico) | 345 mm |
| Modelo | P 23 Z - 301 |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Altura global (métrico) | 420 mm |
| Anchura global (métrico) | 590 mm |
| Tipo de bomba | Sistema de bomba de combinación Chemvac |
| Presión máxima | 2 x 10-3 mbar |
| Tensión | 115/230 V |