Learn More
Welch™ Bomba de combinación Chemvac P12Z - 301
Tienda Welch Ilmvac Productos
Click to view available options
Fondo (métrico):
345 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Compuesta por una bomba de paletas giratorias de dos etapas P 6 Z y una bomba de diafragma de dos etapas MPC 301 Z
- Adecuado para aplicaciones de liofilización
- Ambas bombas son eléctricas y con conexión de vacío
- La bomba de paletas giratorias incluye una salida con un separador para la recolección de condensados.
- Se suministra completo con el bloque de válvulas de solenoide
Especificaciones
Especificaciones
| Requisitos eléctricos | 115/230 V 50/60 Hz |
| Fondo (métrico) | 345 mm |
| Modelo | P 12 Z - 301 |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Altura global (métrico) | 420 mm |
| Anchura global (métrico) | 590 mm |
| Tipo de bomba | Sistema de bomba de combinación Chemvac |
| Presión máxima | 2 x 10-3 mbar |
| Tensión | 115/230 V |