Learn More
WTW™ Kit de pruebas de reactivos de ozono
Click to view available options
Nº de pruebas:
200
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cómodos y rentables
- Calidad asegurada por AQA/IQC
- Para bajas concentraciones y trabajo rutinario con gran capacidad de procesamiento de muestras en el laboratorio
- Amplio intervalo de medición con cubetas rectangulares para la determinación de concentraciones de trazas
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Digestión con persulfato |
| Para utilizar con (aplicación) | Para agua potable, aguas residuales, desinfectantes |
| Para utilizar con (equipo) | Para fotómetros PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex |
| Incluye | Certificados |
| Nº de pruebas | 200 |
| temp | 0,010 - 4,00 mg/l |
| Suficiente para | 200 pruebas |
| Método de prueba | Photométrique |
| Tipo | Kit de pruebas de cubetas de nitrógeno total (NTotal) |