missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ozagrel sodium, MedChemExpress

Código de producto. 16408306
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16408306 100 mg 100 miligramos
16438488 10 mg 10 miligramos
16404367 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16408306 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0428A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ozagrel sodium (OKY-046 sodium) is a thromboxane A2 (TXA2) synthase inhibitor. Ozagrel sodium is an antiplatelet agent, which selectively inhibits human platelet aggregation with an IC50 of 53.12 μM.

Ozagrel sodium (OKY-046 sodium) is a thromboxane A2 (TXA2) synthase inhibitor. Ozagrel sodium is an antiplatelet agent, which selectively inhibits human platelet aggregation with an IC50 of 53.12 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ozagrel sodium
CAS 189224-26-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H11N2NaO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo OKY-046 sodium
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (199.82 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.25 mg/mL (24.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])/C=C/C1=CC=C(CN2C=CN=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 250.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.23
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.