Learn More
Oxytetracycline, MedChemExpress
Descripción
Oxytetracycline is an antibiotic belonging to the tetracycline class. Oxytetracycline potent inhibits Gram-negative and Gram-positive bacteria. Oxytetracycline is a protein synthesis inhibitor and prevents the binding from aminoacil-tRNA to the complex m-ribosomal RNA. Oxytetracycline also possesses anti-HSV-1 activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxytetracycline |
| CAS | 79-57-2 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H24N2O9 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (108.59 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.46 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C(C1=O)=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@]2([H])[C@@H](O)[C@]3([H])[C@](C)(O)C4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4)N |
| Peso molecular (g/mol) | 460.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 460.43 |
| Mostrar más |