Learn More
Oxybutynin, MedChemExpress
Código de producto. 16472076
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
16472076 500 mg 500 miligramos
16498196 100 mg 100 miligramos
2 options
Código de producto. 16472076
Marca: Medchem Express HYB0267
MedChemExpress Oxybutynin is an anticholinergic agent, which inhibits vascular Kv channels in a concentration-dependent manner, with an IC50 of 11.51 μM.
Oxybutynin is an anticholinergic agent, which inhibits vascular Kv channels in a concentration-dependent manner, with an IC50 of 11.51 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxybutynin
Forma física Solid
CAS 5633-20-5
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H31NO3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (279.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (139.86 mM)
SMILES O=C(C(O)(C1=CC=CC=C1)C2CCCCC2)OCC#CCN(CC)CC
Peso molecular (g/mol) 357.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.49
Porcentaje de pureza 98.96%