missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxybutynin chloride, MedChemExpress

Código de producto. p-200097103
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16408206 100 mg 100 miligramos
16482076 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16408206 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0267A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Oxybutynin chloride is an anticholinergic agent, which inhibits vascular Kv channels in a concentration-dependent manner, with an IC50 of 11.51 μM.

Oxybutynin chloride is an anticholinergic agent, which inhibits vascular Kv channels in a concentration-dependent manner, with an IC50 of 11.51 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Oxybutynin chloride
Forma física Solid
CAS 1508-65-2
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H32ClNO3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (253.84 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (84.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(O)(C1=CC=CC=C1)C2CCCCC2)OCC#CCN(CC)CC.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 393.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.95
Porcentaje de pureza 98.31%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.