Learn More
Ácido oxolínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4229319 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10770540 5 g Frasco de vidrio 5 g
10564408 25 g Frasco de vidrio 25 g
2 options
Código de producto. 10770540
Marca: Thermo Scientific Acros 431510050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14698-29-4 | C13H11NO5 | 261.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14698-29-4
Fórmula molecular C13H11NO5
Peso molecular (g/mol) 261.23
Número MDL MFCD00056775
Clave InChI KYGZCKSPAKDVKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxolinic acid, nidantin, dioxacin, emyrenil, prodoxal, prodoxol, ossian, gramurin, oksaren, oxolinic
PubChem CID 4628
ChEBI CHEBI:138856
Nombre IUPAC ácido 5-etil-8-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinolina-7-carboxílico
SMILES CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxolinic acid
Punto de fusión 314.0°C to 316.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,7044
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxolinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.