Learn More
Thermo Scientific™ Discos para antibiograma con ceftazidima/avibactam Oxoid™
Descripción
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de antibiograma (AST) junto con discos para antibiogramas con ceftazidima/avibactam Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.La ceftazidima y el avibactam están indicados para el tratamiento de infecciones complicadas de las vías urinarias, incluida la pielonefritis, en pacientes mayores de 18 años.En combinación con metronidazol, también están indicados para el tratamiento de infecciones intrabdominales complicadas.
Es fácil de usar gracias a los cartuchos con resorte irrompible, las etiquetas fáciles de leer y los indicadores de final de cartucho.
La difusión en disco no solo clasifica los organismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cualitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
- Nivel de inóculo
- Presencia de contaminación
- Virus mutantes resistentes
- Actividad de la beta-lactamasa
- Antagonismo y la sinergia entre los antibióticos
Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad < 2 %, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
Los discos para sensibilidad antimicrobiana con ceftazidima/avibactam Oxoid están disponibles en dos concentraciones de acuerdo con los niveles recomendados por CLSI y EUCAST. Los discos Oxoid se han fabricado de conformidad con las normas de calidad adecuadas, entre las que se incluyen BS EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 y la norma 21 CFR parte 820 de la FDA, y se someten a pruebas de control de calidad exhaustivas para garantizar la máxima precisión y reproducibilidad.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Agentes antimicrobianos | Ceftazidima/avibactam |
| Concentración | 10/4 µg |
| Descripción | Discos para antibiograma con ceftazidima/avibactam Oxoid |
| Código de antibiótico | CZA |
| Tipo de producto | Discos para antibiogramas |
| Tipo de prueba | Sensibilidad antimicrobiana |
| N.° por paquete | 5 cartuchos/paq. |
| Tipo de empaquetado | 50 discos/cartucho |
| Cantidad | 50 discos/cartucho |
Estado CE IVD