Learn More
Thermo Scientific™ Yersinia Selective Agar Base (Dehydrated)
Descripción
Isolate and enumerate Yersinia enterocolitica from clinical specimens and food samples with this selective medium
Isolate and enumerate Yersinia enterocolitica from clinical specimens and food samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ Yersinia Selective Agar Base (Dehydrated) when used with Yersinia Selective Supplement (SR0109).
Yersinia enterocolitica es una especie bacteriana de la familia Enterobacteriaceae que con mayor frecuencia causa enterocolitis, diarrea aguda, ileitis terminal, linfadenitis mesentérica y pseudoapendicitis, pero que, si se propaga de forma sistémica, también puede derivar en septicemia con desenlace mortal.
La base de Agar selectivo de Yersinia y el suplemento selectivo SR0109 se han desarrollado específicamente para el crecimiento óptimo y la recuperación de Yersinia enterocolitica después 18 a 24 horas de incubación a 32 °C.
Las colonias típicas de Yersinia enterocolitica se desarrollarán en forma de diana de color rojo rodeada por un borde transparente y variarán considerablemente entre los serotipos en términos de tamaño de colonia, lisura y relación entre el diámetro del extremo y el diámetro del centro. La mayoría de los demás organismos que son capaces de crecer generarán colonias más grandes (> 2 mm de diámetro) con centros de color rosado difuso y zonas exteriores opacas. Serratia liquefaciens, Citrobacter freundii y Enterobacter agglomerans pueden aportar una morfología de colonia similar a la de Yersinia enterocolitica. Estos organismos pueden diferenciarse de la Yersinia enterocolitica con pruebas bioquímicas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Base de agar selectivo de yersinia |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Agar |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 8,6 l |