Learn More
Thermo Scientific™ Polvo de extracto de levadura Oxoid™, 5 kg
Descripción
El polvo de extracto de levadura Oxoid es un autolisato de levadura seca que proporciona una fuente nutritiva de nitrógeno y vitaminas.
- Recomendado para el recuento de placas de organismos en agua
- Aumenta el rendimiento de organismos de muchos medios o caldos de fermentación
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage |
| Descripción | Polvo de extracto de levadura |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Media Broth |
| Para utilizar con (aplicación) | Culture media or fermentation processes |
| Cantidad | 500 g |
| Protein Source | Yeast Extract |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.