Learn More
Thermo Scientific™ Polvo de extracto de levadura Oxoid™, 5 kg
Código de producto. 10118202
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Cada uno
Tamaño de la unidad:
25 Kg
5 Kg
500 GR
10118202 5 kg 5 Kg
10108202 500 g 500 GR
11963792 Cada uno 25 Kg
3 options
Código de producto. 10118202
Marca: Thermo Scientific™ LP0021T
El polvo de extracto de levadura Oxoid es un autolisato de levadura seca que proporciona una fuente nutritiva de nitrógeno y vitaminas.
El polvo de extracto de levadura Oxoid es un autolisato de levadura seca que proporciona una fuente nutritiva de nitrógeno y vitaminas.
  • Recomendado para el recuento de placas de organismos en agua
  • Aumenta el rendimiento de organismos de muchos medios o caldos de fermentación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Descripción Polvo de extracto de levadura
Formulario Polvo
Tipo de producto extracto de levadura
Para utilizar con (aplicación) Culture media or fermentation processes
Cantidad 5 kg
Protein Source Yeast Extract
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.