Learn More
Thermo Scientific™ Agar de mosto (deshidratado)
Código de producto. 10556133
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10556133 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10556133
Marca: Thermo Scientific™ CM0247B
Cultive y enumere levaduras con este medio micológico de uso general.
Cultive y enumere levaduras con agar de mosto (deshidratado) micológico de uso general Thermo Scientific™ Oxoid™. El medio equivalente al medio descrito por Parfitt1 duplica la acidez del mosto natural, lo que lo hace óptimo para muchas levaduras, pero inhibidor de la mayoría de las bacterias.
El agar de mosto es un medio micológico de uso general, equivalente al medio descrito por el Parfitt1 y especialmente adecuado para el cultivo y la enumeración de levaduras. El medio, que duplica la composición del mosto natural, es de una acidez óptima para muchas levaduras pero inhibidora de la mayoría de las bacterias. Parfitt investigó los méritos relativos del agar de mosto y otros medios para el recuento de levaduras y mohos en mantequilla, y recomendó el uso de agar de suero deshidratado, de malta o de mosto para tal fin. Scarr2 empleó un agar de mosto modificado (’agar osmófilo’) para el examen de productos de azúcar para levaduras osmófilas. La técnica de Scarr también se utiliza para la determinación de levaduras osmófilas que se producen en materiales utilizados en la fabricación de refrescos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar de mosto
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 10 l
Solo para uso en laboratorio