Learn More
Thermo Scientific™ Agar anaerobio de Wilkins-Chalgren (deshidratado)
Código de producto. 10690715
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
10690715 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10690715
Marca: Thermo Scientific™ CM0619B
Aísle, cultive o realice pruebas de sensibilidad de una amplia variedad de organismos anaeróbicos en muestras clínicas con este medio.
Aísle, cultive y/o lleve a cabo pruebas de susceptibilidad de una amplia variedad de organismos anaerobios en muestras con el Agar anaerobio de Wilkins-Chalgren (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. Wilkins y Chalgren1, al reconocer la necesidad de un medio estándar para las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de bacterias anaeróbicas, desarrollaron este medio que no requiere la adición de sangre.
El Agar anaerobio de Wilkins-Chalgren se recomienda para la prueba de susceptibilidad de bacterias anaeróbicas mediante el procedimiento de característica de funcionamiento del receptor (ROC). También se recomienda para el aislamiento de organismos anaeróbicos de muestras clínicas. Ha demostrado funcionar bien tanto en placas de Petri como en tubos de rodillo2.
La formulación del Agar anaerobio de Wilkins-Chalgren incluye extracto de levadura para aportar vitaminas y otros factores de crecimiento como purinas y pirimidinas que son necesarios para un buen crecimiento de Peptostreptococcus anaerobius y Bacteroides melaninogenicus. Se añade arginina para asegurar que haya suficiente aminoácido disponible para el crecimiento de Eubacterium lentum. El piruvato sódico está presente como fuente de energía para los cocos asacarolíticos, como la Veillonella. También actúa de forma similar a la catalasa y degenera los rastros de peróxido de hidrógeno, que pueden producirse por la acción del oxígeno molecular en los constituyentes del medio e interferir con el metabolismo de los anaerobios. Se considera que la hemina es esencial para el crecimiento de especies Bacteroides y la menadiona para Bacteroides melaninogenicus.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar anaerobio de Wilkins-Chalgren
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 11,6 l