Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ VCNT Selective Supplement
Descripción
El suplemento selectivo de VCNT Oxoid se utiliza para la preparación del medio de cultivo Thayer Martin para el aislamiento de especies de Neisseria patógena.
- Añadir a la base de agar para GC, n.º de referencia CM0367B
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Suplemento selectivo de VCNT |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Suplemento selectivo |
| Cantidad | 10/paq. |
| Producción | Cada vial para 500 ml de medio |