Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento de vancomicina Oxoid™
Código de producto. p-4522323
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 12638797
Marca: Thermo Scientific™ SR0247E
Edge
Se utiliza para añadir medios selectivos para el aislamiento de enterococos resistentes a la vancomicina y enterococos resistentes a los aminoglucósidos de alto nivel en muestras clínicas.
El suplemento de vancomicina Thermo Scientific™ Oxoid se añade a medios selectivos para el aislamiento de enterococos resistentes a la vancomicina (VRE) y enterococos resistentes a los aminoglucósidos de alto nivel (HLARE) en muestras clínicas.
  • Cada vial suministra 500 ml de medio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Suplemento de vancomicina Oxoid™
Formulario Polvo
Tipo de producto Vancomicina
Cantidad 10/paq.
Especie VRE y HLARE, High-level Aminoglucoside-resistant Enterococci (HLARE)
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.