Learn More
Thermo Scientific™ Discos para antibiograma con vancomicina Oxoid™
Determine la sensibilidad de los microorganismos usando métodos AST manuales y una amplia gama de discos para antibiogramas manuales de gran calidad y fácil uso.
73.45€ - 77.95€
Especificaciones
Agentes antimicrobianos | Vancomicina |
---|---|
Descripción | Discos para antibiogramas con vancomicina Oxoid |
Código de antibiótico | VA |
Tipo de producto | Discos para antibiogramas |
Tipo de prueba | Sensibilidad antimicrobiana |
Código de producto | Marca | Descripción | Código de antibiótico | Concentración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Código de antibiótico | Concentración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11974012
|
Thermo Scientific™
CT0058B |
Discos para antibiogramas con vancomicina Oxoid | VA | 30 μg |
73.45€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11903822
|
Thermo Scientific™
CT0188B |
Discos para antibiogramas con vancomicina Oxoid | VA | 5 μg |
77.95€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de prueba de sensibilidad antimicrobiana (AST) junto con discos de sensibilidad antimicrobiana con vancomicina Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.
Son fáciles de usar gracias a los cartuchos con resorte irrompible, las etiquetas fáciles de leer y los indicadores de final de cartucho.La difusión en disco no solo clasifica los organismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
- Nivel de inóculo
- Presencia de contaminación
- Virus mutantes resistentes
- Actividad beta-lactamasa
- Antagonismo y sinergia entre antibióticos
Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad de < 2 %, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una completa línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Vancomicina | |
VA | |
Sensibilidad antimicrobiana | |
50 discos/cartucho |
Discos para antibiogramas con vancomicina Oxoid | |
Discos para antibiogramas | |
5 cartuchos/paq. | |
50 discos/cartucho |