Learn More
Thermo Scientific™ Medio de tioglicolato USP (deshidratado)
Descripción
Cultive organismos aerobios y anaerobios durante las pruebas de esterilidad con el medio de tioglicolato USP Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado). El medio se prepara según la fórmula especificada por la Farmacopea estadounidense1 para la realización de pruebas de esterilidad y cumple las formulaciones detalladas en la Farmacopea británica y la Farmacopea europea2,3,4.
El medio de tioglicolato es adecuado para el cultivo de microorganismos aerobios y anaerobios. El tioglicolato de sodio actúa como agente reductor y neutraliza los efectos tóxicos de los compuestos de mercurio que se utilizan como conservantes en soluciones para inyecciones, etc.
- Adecuado para el cultivo de organismos aerobios y anaerobios.
- Medio tamponado adecuadamente: las reacciones ácidas o alcalinas producen una alteración insignificante en la reacción del medio
- El contenido de tioglicolato de sodio del medio neutraliza el efecto bacteriostático de los compuestos de mercurio que se utilizan como conservantes en soluciones para inyecciones.
Si la solución sometida a ensayo contiene una sustancia bacteriostática, es necesario, para evitar que el resultado sea un falso negativo, establecer la actividad bacteriostática del producto con el método descrito en la Farmacopea de estadounidense1. El medio de tioglicolato USP también se recomienda para el cultivo de especies de Clostridium. Sealey5 determinó que, de los medios probados, el medio de tioglicolato USP dio los mejores resultados para el cultivo y mantenimiento de Desulfotomaculum nigrificans.
El control de calidad microbiológico se lleva a cabo de acuerdo con las normas USP, BP, EP e ISO 11133:20146.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Medio de tioglicolato, USP |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
| Cantidad | 5 kg |
| Producción | Para medios de 169,0 l |
Solo para uso en laboratorio