Learn More
Thermo Scientific™ Base de caldo de urea (deshidratada)
Código de producto. 10311163
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. 10311163
Marca: Thermo Scientific™ CM0071B
Diferencie las enterobacterias productoras de ureasa de los miembros de los grupos de salmonela y shigela con este medio.
Diferencie las enterobacterias productoras de ureasa de los miembros de los grupos de salmonela y shigela durante el análisis rutinario de hisopos rectales y heces con base de caldo de urea Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratada).Se trata de una modificación líquida del medio Christensen1 introducido por Maslen.
Esta modificación permite la inoculación por pipeta Pasteur y es más fácil detectar la contaminación durante el almacenamiento.Maslen también afirmó que es más fácil detectar resultados positivos.
Maslen señaló que en el análisis rutinario de las heces para localizar organismos de salmonela y shigela, se descubrió que muchas colonias no fermentadoras de lactosa aisladas pertenecían a los Proteae urasa-positivos.Él evolucionó este medio para detectar y eliminar estos últimos organismos de forma rápida, ahorrando así una cantidad considerable de tiempo y medios.Maslen afirmó que las ventajas del medio líquido eran las siguientes:
1.Se pudo utilizar una pipeta Pasteur para inocular otros medios de diagnóstico.
2.Se produjo un rápido crecimiento y fue posible discernir una reacción positiva clara en un plazo de dos a cinco horas a 35°C.
3.Fue más fácil detectar cualquier tipo de contaminación durante el almacenamiento.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: AOAC, FDA.
Descripción Base de caldo de urea (base de caldo Christensen)
Formulario Polvo
Tipo de producto Caldo
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 55,6 l