Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ triptona
Código de producto. p-4522705
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
5 Kg
500 GR
10158962 500 g 500 GR
10301783 5 kg 5 Kg
15852387 25 kg 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 10158962
Marca: Thermo Scientific™ LP0042B
La triptona Thermo Scientific™ Oxoid es una digestión pancreática de caseína para su uso cuando es de vital importancia alcanzar un alto rendimiento y uniformidad de composición.
La triptona Thermo Scientific™ Oxoid es una digestión pancreática de caseína para su uso cuando es de vital importancia alcanzar un alto rendimiento y uniformidad de composición.
The Thermo Scientific™ Oxoid Tryptone ia a pancreatic digest of casein for use where high performance and uniformity of composition are of paramount importance.
With over 100 years of culture media manufacturing experience, from raw materials to final product, we offer the expertise, quality assurance and scale to ensure successful microbial vaccine production.
Our Thermo Scientific Oxoid peptones are available in both animal-origin and animal-origin-free options, offering a range of AN/TN ratios to suit the specific needs of your process.
Supports quality media design:
  • Balanced nutrient composition
  • Batch-to-batch consistency, available in sizes from 500 g up to 25 kg and in single batch sizes up to 2.5 T
  • Highly soluble
  • BSE and mycoplasma free
Multi-method suitability:
  • Batch culture
  • Fed-batch culture
  • Continuous culture
  • Cell culture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Formulario Polvo
Tipo de producto Triptona
Para utilizar con (aplicación) Culture media or fermentation processes
Cantidad 500 g
Protein Source Casein
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.