Learn More
Thermo Scientific™ Discos de tobramicina para antibiograma Oxoid™
Código de producto. p-6150000
Change view
Click to view available options
Concentración:
10 µg
30 μg
Tamaño de la unidad:
250 PCS
paquete de 250
Código de producto. Concentración unitSize
11973872 10 µg 250 PCS
11429848 30 μg paquete de 250
2 options
Código de producto. 11973872
Marca: Thermo Scientific™ CT0056B
Determine la sensibilidad de los microorganismos usando métodos AST manuales y una amplia gama de discos para antibiogramas manuales de gran calidad y fácil uso.
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de prueba de sensibilidad antimicrobiana (AST) junto con discos de sensibilidad antimicrobiana con tobramicina Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.
Es fácil de usar gracias a los cartuchos con resorte irrompible, las etiquetas fáciles de leer y los indicadores de final de cartucho.
La difusión en disco no solo clasifica los microorganismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
  • Nivel de inóculo
  • Presencia de contaminación
  • Virus mutantes resistentes
  • Actividad de la beta-lactamasa
  • Antagonismo y la sinergia entre los antibióticos
Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad de <2 %, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Tobramicina
Certificaciones/conformidad Cumple con las directrices CLSI, DIN, BSAC, EUCAST, SFM
Concentración 10 µg
Descripción Discos para sensibilidad antimicrobiana con tobramicina Oxoid
Código de antibiótico TOB
Tipo de producto Discos para antibiogramas
Tipo de prueba Sensibilidad antimicrobiana
N.° por paquete 5 cartuchos/paq.
Tipo de empaquetado 50 discos/cartucho
Cantidad 50 discos/cartucho
Diámetro (métrico) 6 mm