Learn More
Thermo Scientific™ Medio Staphylococcus n.º 110 (deshidratado)
Descripción
Aísle selectivamente y diferencie los estafilococos patógenos basados en la tolerancia a la sal, la pigmentación, la fermentación del manitol y la licuefacción de gelatina con el medio de Staphylococcus n.º 110 (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. Los estafilococos patógenos (coagulasa positivos) crecen en el medio manitol de alta salinidad para formar colonias naranjas que dan reacciones positivas a la producción de ácido y la licuefacción de gelatina.
Utilice el medio Staphylococcus n.º 110 para el aislamiento selectivo y la diferenciación de estafilococos patógenos (Chapman1,2) basados en la tolerancia a la sal, la pigmentación, la fermentación del manitol y la licuefacción de gelatina.
El medio Staphylococcus n.º 110 está formulado de acuerdo con las especificaciones APHA3 y AOAC4 y se puede utilizar con emulsión de yema de huevo (5 % v/v SR0047) para estudiar las reacciones de la yema de huevo.
Stone5 sugirió que la actividad de la gelatinasa en el medio era indicativa de cepas de intoxicación alimentaria, pero Chapman et al6 notificaron que los estafilococos típicos de la intoxicación alimentaria también deberían producir un pigmento naranja, ser hemolíticos, ser coagulasa positivos y manitol fermentario. Chapman7 mostró que la incubación a 30 °C produjo una pigmentación más profunda y ninguna interferencia con la reacción de Stone o con la producción de ácido del manitol, siendo estos últimos casi tan intensos como a 35 °C.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Medio de Staphylococcus n.º 110 |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 3,3 l |
Solo para uso en laboratorio