Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo de estafilococos/estreptococos Oxoid™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
El Suplemento selectivo de estafilococos/estreptococos Oxoid se utiliza para la preparación del Agar Columbia CNA.
- Añadir a la base de agar con sangre Columbia, n.º de referencia CM0331
- Cada vial suministra 500 ml de medio
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Suplemento selectivo de estafilococos/estreptococos |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Suplemento selectivo |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Cada vial para 500 ml de medio |
| Especie | Estafilococo, estreptococo |