Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo de STAA Oxoid™
Descripción
El suplemento selectivo de STAA Oxoid se utiliza para el aislamiento de Brochothrix thermosphacta en muestras de alimentos.
- Añadir a base de agar STAA, n.º de cat. CM0881B
- Cada vial suministra 500 ml de medio
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Suplemento selectivo de STAA |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Suplemento selectivo |
| Cantidad | 10/paq. |
| Producción | Cada vial para 500 ml de medio |