Learn More
Thermo Scientific™ Agar maltosa Sabouraud (deshidratado)
Código de producto. 10453613
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10453613 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10453613
Marca: Thermo Scientific™ CM0541B
Identifique los dermatofitos y otros hongos y levaduras con este medio ácido.
Identifique dermatofitos y otros hongos y levaduras con el agar maltosa Sabouraud ácido (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. El pH bajo permite el crecimiento de los hongos, al mismo tiempo que inhibe la proliferación bacteriana en las muestras mixtas. Los hongos mantienen el aspecto típico de un cultivo y, de esta forma, se identifican fácilmente de acuerdo con los caracteres macroscópicos estándar.
Este medio difiere del agar dextrosa Sabouraud (CM0041) solo en el carbohidrato incorporado. El agar maltosa Sabouraud puede usarse con o sin antibióticos, donde se prefiera un medio de maltosa.
Cultive y diferencie los hongos con el agar maltosa Sabouraud, una modificación del agar Sabouraud (Carlier1). El medio suele utilizarse con antibióticos para el aislamiento de hongos patógenos de los materiales que contienen grandes cantidades de otros hongos o bacterias.
  • Adecuado para identificar hongos patógenos en materiales que contienen grandes cantidades de otros hongos o bacterias
  • Adecuado para las reacciones en las que la maltosa es la fuente preferida de carbohidratos.
  • Ofrece resultados fiables con Microsporum audouini, Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton flavum, Trichophyton rubrum y Candida albicans.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar de maltosa Sabouraud
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 7,7 l
Solo para uso en laboratorio