Learn More
Thermo Scientific™ Rose-Bengal Chloramphenicol Agar Base (Dehydrated)
Código de producto. 11933952
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. 11933952
Marca: Thermo Scientific™ CM0549B
Isolate and enumerate yeasts and molds from a wide variety of foodstuffs with this selective medium.
Isolate and enumerate yeasts and molds from a wide variety of foodstuffs with Thermo Scientific™ Oxoid™ Rose Bengal Chloramphenicol Agar Base (Dehydrated). The neutral pH of the medium and the presence of selective agent chloramphenicol helps to suppress the bacterial growth, allowing molds and yeasts to grow. Rose Bengal in the medium is taken up by mold and yeast colonies assisting the enumeration of small colonies1. Rose Bengal also controls the size and height of mold colonies preventing the overgrowth, resulting in improved enumeration and detection.
Utilice el agar de cloranfenicol con rosa de bengala para hacer un recuento selectivo de los mohos y las levaduras de los alimentos
  • Recuento de colonias sencillo: La rosa de bengala del medio controla el tamaño y la altura de las colonias de moho, lo que evita la proliferación excesiva y facilita el recuento de colonias.
  • Selectivo: adecuado para el aislamiento de levaduras y mohos de los alimentos cuya flora está formada principalmente por bacterias gramnegativas en forma de varilla
  • Apta para temperaturas de incubación prolongadas y superiores.
La elección del medio adecuado para el recuento de levaduras y mohos depende considerablemente de la naturaleza de los productos alimentarios que se estudian y de los microorganismos que surgen en ellos2. Se recomienda el agar de cloranfenicol con rosa de bengala para alimentos proteináceos frescos cuya flora asociada está formada principalmente por bacterias gramnegativas en forma de varilla. No obstante, hay que tener en cuenta que el cloranfenicol por sí solo puede no ser suficiente para inhibir la flora bacteriana. Como consecuencia de la estabilidad del cloranfenicol, el agar de cloranfenicol con rosa de bengala también es apropiado para aquellos casos en los que se requieren temperaturas de incubación prolongadas y superiores en torno a 35 °C.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Base de agar de cloranfenicol con rosa de bengala
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 15,6 l