Learn More
Thermo Scientific™ Discos de rifampicina para antibiograma Oxoid™
Determine la sensibilidad de los microorganismos usando métodos AST manuales y una amplia gama de discos para antibiogramas manuales de gran calidad y fácil uso.
37.38€ - 73.90€
Especificaciones
Agentes antimicrobianos | Rifampina |
---|---|
Descripción | Discos para sensibilidad antimicrobiana con rifampina Oxoid |
Código de antibiótico | RD |
Tipo de producto | Discos para antibiogramas |
Tipo de prueba | Sensibilidad antimicrobiana |
Código de producto | Marca | Concentración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Concentración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10661295
|
Thermo Scientific™
CT0207B |
5µg |
73.90€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11984022
|
Thermo Scientific™
CT0078B |
2 μg | |||||||
10188192
|
Thermo Scientific™
CT0104B |
30 μg |
51.75€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de prueba de sensibilidad antimicrobiana (AST) junto con discos de sensibilidad antimicrobiana con rifampina Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.
Son fáciles de usar gracias a los cartuchos con resorte irrompible, las etiquetas fáciles de leer y los indicadores de final de cartucho.La difusión en disco no solo clasifica los organismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
- Nivel de inóculo
- Presencia de contaminación
- Mutantes resistentes
- Actividad beta-lactamasa
- Antagonismo y sinergia entre antibióticos
Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad de < 2 %, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una completa línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Rifampina | |
RD | |
Sensibilidad antimicrobiana | |
50 discos/cartucho |
Discos para sensibilidad antimicrobiana con rifampina Oxoid | |
Discos para antibiogramas | |
5 cartuchos/paq. | |
50 discos/cartucho |