Learn More
Thermo Scientific™ Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Broth (Dehydrated)
Descripción
Selectively enrich Salmonella spp. from food and environmental specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Broth (Dehydrated). Rappaport- Vassiliadis Soya Peptone Broth selects for Salmonella species by exploiting their characteristics when compared with other Enterobacteriaceae, such as the ability to survive at relatively high osmotic pressure, multiply at relatively low pH values, be relatively more resistant to malachite green, and have relatively less demanding nutritional requirements1.
Utilice el caldo de peptona de soja Rappaport-Vassiliadis para el enriquecimiento selectivo de especies de Salmonella de muestras alimentarias y ambientales.
- Selectivo: el verde de malaquita, un pH bajo y una alta concentración de cloruro de magnesio inhiben muchas bacterias grampositivas y enriquecen selectivamente la Salmonella.
- Rendimiento superior al Caldo de enriquecimiento de selenito y al Caldo de tetrationato para el enriquecimiento de Salmonella, con la excepción de Salmonella typhi.1
El caldo RVS se basa en la formulación revisada descrita por Van Schothorst et ál.3. Se recomienda como medio de enriquecimiento selectivo para el aislamiento de Salmonella en muestras alimentarias y ambientales. También se puede utilizar para aislar Salmonella en las heces humanas sin necesidad de un enriquecimiento previo. Se trata de una modificación del caldo de enriquecimiento Rappaport Vassiliadis (RV) que previamente habían descrito van Schothorst y Renauld4. Las modificaciones de la fórmula anterior son las siguientes:
- Incorporación de fosfato de hidrógeno de dipotasio para tamponar el medio, de forma que el pH se mantenga durante el almacenamiento del caldo preparado.
- Aclarado de la concentración óptima de cloruro de magnesio 6H2O.
Se afirma que las dos modificaciones mejoran la fiabilidad del caldo de enriquecimiento1. Peterz et ál.3 también han destacado la importancia de la concentración del cloruro de magnesio en el medio final.
El caldo de peptona RVS se basa en la formulación revisada. Se recomienda como medio de enriquecimiento selectivo para el aislamiento de Salmonella en muestras alimentarias y ambientales. También se puede utilizar para aislar Salmonella en las heces humanas sin necesidad de un enriquecimiento previo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Referencia industrial: ISO, NMKL. |
| Descripción | Caldo de peptona de soja Rappaport-Vassiliadis (RVS) (deshidratado) |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 18,7 l |