Learn More
Thermo Scientific™ Pseudomonas Agar Base (Dehydrated)
Código de producto. 10157992
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. 10157992
Marca: Thermo Scientific™ CM0559B
Selectively isolate Pseudomonasspecies from a range of samples with this medium.
Selectively isolate Pseudomonas species from a range of samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ Pseudomonas Agar Base (Dehydrated). The medium is modification of King's A Medium1 and contains magnesium chloride and potassium sulphate for improved pigment production and recovery of Pseudomonas aeruginosa while strongly suppressing Klebsiella, Proteus and Providencia spp.
La Base de agar de Pseudomonas está diseñada de manera que, mediante la adición del suplemento apropiado (SR0102 o SR0103), el medio se convierta en selectivo para especies de Pseudomonas aeruginosa o Pseudomonas en general.
  • Selectivo: Pseudomonas aeruginosa forma colonias verdes fluorescente, mientras que el crecimiento de Klebsiella, Proteus y Providencia se suprime considerablemente.
  • La producción de pigmentos mejorada facilita la identificación
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Base de agar de Pseudomonas
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 10,3 l