Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Proteose Peptone
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Descripción
Thermo Scientific™ Oxoid Proteose Peptone is a specialty peptone containing proteoses as defined in the USP.
Particularly suitable for use in toxin production and fermentation applications or in culture media for bacteria with wide-ranging nutritional requirements.
- Especialmente adecuada para su uso en la producción de toxinas y en cultivos medios para bacterias con una amplia gama de requisitos nutricionales.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Referencia industrial: USP. |
| Contenido y almacenamiento | Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | peptona |
| Para utilizar con (aplicación) | Culture media or fermentation processes |
| Cantidad | 500 g |
| Protein Source | Pork / Beef / Soy |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.