Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Prepared Yeast Extract Agar Bottled Media, 498-502 g, 500 mL sirop bottle, 10 bottles
Click to view available options
Peso de llenado:
100,0 a 101,5 g
De 20 a 20,3 g
De 498 a 502 g
Formato:
Frasco de jarabe de 125 mL
Frasco de jarabe de 500 mL
Frasco universal
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
paquete de 24
Descripción
Yeast Extract Agar is used for the enumeration of microorganisms in potable and freshwater samples.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo claro |
| Contenido y almacenamiento | 2 to 25°C |
| Formato | Frasco de jarabe de 125 mL |
| Origen de fabricación | United Kingdom |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 100,0 a 101,5 g |
| Formulación | Extracto de levadura (3,0 g/l); peptona (5 g/l); agar (15 g/l) |
| Tipo de empaquetado | Frascos de jarabe con tapón de rosca |
| Cantidad | 10 x 100 mL |