Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Plate Count Agar (Dehydrated)
Código de producto. 10331433
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Unidad
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 GR
10331433 500 g 500 GR
11429688 Unidad 2.50 Kg
2 options
Código de producto. 10331433
Marca: Thermo Scientific™ CM0325B
Determine the plate counts of micro-organisms in food, dairy samples, waste water and other material of sanitary importance with this medium.
Determine the plate counts of microorganisms in food, dairy samples, waste water and other material of sanitary importance with Thermo Scientific™ Oxoid™ Plate Count Agar (Dehydrated). Plate Count Agar was developed by Buchbinder et al1 which is recommended by APHA2, AOAC3 and PHLS4. The quality control of Plate Count Agar (APHA) includes testing in accordance with ISO 11133:2014.5
El agar para recuento en placa es equivalente al medio recomendado por la APHA1, PHLS 2 e ISO3,4 para el recuento en placa de microorganismos en alimentos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: Comité Nórdico de Análisis de Alimentos (NMKL).
Descripción Agar para recuento en placa
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 28,6 l
For Laboratory Use Only