Learn More
Thermo Scientific™ Kit de detección de toxina PET-RPLA
Descripción
Detecte enterotoxina tipo A de Clostridium perfringes con este kit de aglutinación pasiva inversa en látex.
Detecte enterotoxina tipo A de Clostridium perfringens con el kit de aglutinación pasiva inversa en látex de enterotoxina tipo A de Clostridium perfringens Thermo Scientific™ Oxoid™ (PET-RPLA). La técnica de aglutinación de látex pasiva inversa (RPLA) permite detectar los antígenos solubles como toxinas bacterianas en un ensayo de aglutinación.
Se puede producir una intoxicación alimentaria por la ingestión de alimentos contaminados con Clostridium perfringens. Las células ingeridas se multiplican en los intestinos de los pacientes y producen esporas. La producción de enterotoxina está asociada a este proceso de formación de esporas. Por lo tanto, es importante detectar la enterotoxina en muestras fecales obtenidas del paciente o en el líquido de cultivo de los aislados bacterianos.
Utilice la prueba RPLA de enterotoxina tipo A de Clostridium perfringens para la detección sencilla y fiable de Clostridium perfringens en muestras fecales o en filtrados de cultivo.
- Sencilla: fácil de implementar
- Visual: resultados fáciles de leer
La detección directa de enterotoxinas de C. perfringens en heces es el método más fiable debido a la cantidad mucho mayor de toxina formada in vivo. El método de cultivo es menos fiable debido a los problemas que plantea el fomento de C. perfringens para producir toxinas suficientes en medios artificiales.
Se ha informado de que la aglutinación pasiva inversa en látex (RPLA) es un método fiable para la detección de enterotoxina C. perfringens.1
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Descripción | Kit de detección de toxinas PET-RPLA |
| Cantidad | Kit para 20 pruebas |