Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo B de perfringens OPSP Oxoid™
Descripción
El suplemento selectivo B de perfringens OPSP Oxoid se usa para el aislamiento selectivo de Clostridium perfringens de los alimentos.
- Añadir a Base de agar de perfringens OPSP, n.º ref. CM0543B
- Para 500 ml de medio
Specifications
Specifications
| Descripción | Suplemento B de perfringens OPSP |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Suplemento selectivo |
| Cantidad | 10/paq. |
| Producción | Cada vial para 500 ml de medio |
| Especie | Perfringens |