Learn More
Thermo Scientific™ Peptona bacteriológica Oxoid™, 500 g
Código de producto. p-4522367
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
25 Kg
5 Kg
500 GR
10404013 500 g 500 GR
12651555 25 kg 25 Kg
10321923 5 kg 5 Kg
3 options
Código de producto. 10404013
Marca: Thermo Scientific™ LP0037B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La Peptona bacteriológica Oxoid se utiliza siempre que se requiere una peptona bacteriológica de alta calidad.
La Peptona bacteriológica Oxoid se utiliza siempre que se requiere una peptona bacteriológica de alta calidad.
Una peptona nutritiva y multiuso especialmente preparada para su uso con otros ingredientes de medios de cultivo refinados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Formulario Polvo
Tipo de producto Media Broth
Para utilizar con (aplicación) Culture media or fermentation processes
Cantidad 500 g
Protein Source Beef
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.