Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento de caldo para Salmonella Oxoid™ ONE
Código de producto. 12996736
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
12996736 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 12996736
Marca: Thermo Scientific™ SR0242E
El suplemento de caldo para Salmonella Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE se utiliza para el enriquecimiento selectivo de especies de Salmonella a partir de muestras de alimentos en 24 horas en un único paso de enriquecimiento.
El suplemento de caldo para Salmonella Thermo™ Scientific™ Oxoid ONE se utiliza para el enriquecimiento selectivo de especies de Salmonella a partir de muestras de alimentos en 24 horas en un único paso de enriquecimiento.
  • Añadir a un caldo para Salmonella ONE n.º CM1091B
  • Cada vial suministra 500 ml de medio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Suplemento de caldo para Salmonella ONE
Formulario Liofilizado
Tipo de producto Suplemento
Cantidad 10/paq.
Producción Cada vial para 225 ml de medio
Especie Salmonella