Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento de caldo para Salmonella Oxoid™ ONE
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
El suplemento de caldo para Salmonella Thermo™ Scientific™ Oxoid ONE se utiliza para el enriquecimiento selectivo de especies de Salmonella a partir de muestras de alimentos en 24 horas en un único paso de enriquecimiento.
- Añadir a un caldo para Salmonella ONE n.º CM1091B
- Cada vial suministra 500 ml de medio.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Suplemento de caldo para Salmonella ONE |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Suplemento |
| Cantidad | 10/paq. |
| Producción | Cada vial para 225 ml de medio |
| Especie | Salmonella |