Learn More
Thermo Scientific™ Gelatina nutritiva (deshidratada)
Código de producto. 10600725
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10600725 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10600725
Marca: Thermo Scientific™ CM0635B
Diferencie los microorganismos por sus efectos proteolíticos con este medio.
Diferencie los microorganismos por sus efectos proteolíticos con la gelatina nutritiva (deshidratada) Thermo Scientific™ Oxoid™. Ciertas especies de Enterobacteriaceae como Proteus y Serratia tienen la capacidad de producir la enzima proteolítica que licua la gelatina. Por lo tanto, la gelatina nutritiva se emplea para la diferenciación de microorganismos por sus efectos proteolíticos.
Diferencie los microorganismos licuantes de la gelatina con el método de recuento en placa a 20 °C con agar de gelatina nutritivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Gelatina nutritiva (CM135a)
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 3,9 l
Solo para uso en laboratorio