Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo de neomicina Oxoid™
Click to view available options
Cantidad:
10 x 150 mg
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
El suplemento selectivo de neomicina Oxoid (150 mg/vial) permite el crecimiento de clostridios y otros anaerobios.
- Se añade al agar para sangre, al agar anaerobio Wilkins-Chalgren, n.º de referencia CM0619B o al agar para sangre Columbia, n.º de referencia CM0331B.
- Cada vial suministra 2 l de medio
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Suplemento selectivo de neomicina |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Suplemento selectivo |
| Cantidad | 10 x 150 mg |
| Producción | Cada vial para 2 l de medio |