Learn More
Thermo Scientific™ Agar MRVP (deshidratado)
Código de producto. 10108102
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10108102 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10108102
Marca: Thermo Scientific™ CM0043B
Diferencie el grupo de coli-aerogenes mediante la prueba de rojo de metilo y Voges-Proskauer con este medio de fosfato de glucosa.
Diferencie el grupo de coli-aerogenes mediante las pruebas de rojo de metilo y Voges-Proskauer con agar MRVP (deshidratado) de Oxoid™ Thermo Scientific™. Este medio de glucosa-fosfato se recomienda para las pruebas de rojo de metilo y Voges-Proskauer, para la diferenciación del grupo de coli-aerogenes1. Ambas pruebas se basan en la detección de productos específicos de descomposición del metabolismo de carbohidratos.
Utilice agar MRVP para la diferenciación del grupo coli-aerogenes mediante la prueba de rojo de metilo y Voges-Proskauer.
Smith2 observó la baja producción de ácido de cultivos de Enterobacter aerogenes en comparación con las de Escherichia coli. Clark y Lubs3 empleaban el rojo de metilo como indicador de concentración de iones de hidrógeno para diferenciar los cultivos de agua de peptona de fosfato de glucosa de los miembros del grupo coli-tifoidea. Esta prueba, ahora conocida como la prueba rojo de metilo, distingue entre los organismos capaces de formar grandes cantidades de ácido de la glucosa de modo que el pH caiga por debajo de 4,4 y aquellos organismos que no pueden producir un bajo nivel de pH.
La diferencia en el valor de pH se visualiza añadiendo rojo de metilo al cultivo, (pH 6,0 amarillo).
Voges y Proskauer4 describieron una coloración roja fluorescente que apareció después de la adición de hidróxido de potasio a cultivos de ciertos organismos en medio de glucosa. La coloración se demostró debido a la oxidación del acetilmetil-carbinol que produce diacetil que reacciona con la peptona del medio para dar un color rojo5,6. Durham7 señaló que los Enterobacter aerogenes dieron una reacción positiva, pero que Escherichia coli no produjo coloración, y más tarde quedó claro que había una correlación negativa entre las pruebas de rojo de metilo y Voges-Proskauer8,9 para los organismos coliformes fermentadores de lactosa.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medio MRVP (medio Clarks y Lubs)
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 29,4 l
Solo para uso en laboratorio