Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo de MSRV Oxoid™
Descripción
El suplemento selectivo de MSRV Oxoid se utiliza para la detección de especies de Salmonella en muestras alimentarias y ambientales.
- Añadir a la base de medio MSRV, n.º de referencia CM0910B y al agar de hierro lisina, modificado (MLIA), n.º de referencia CM0886B
- Cada vial suministra 500 ml de medio
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Suplemento selectivo de MSRV |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Suplemento selectivo |
| Cantidad | 10/paq. |
| Producción | Cada vial para 500 ml de medio |