Learn More
Thermo Scientific™ Agar Czapek Dox modificado (deshidratado)
Código de producto. 10640705
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10640705 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10640705
Marca: Thermo Scientific™ CM0097B
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cultive con este medio hongos y bacterias que utilizan nitrato de sodio como única fuente de nitrógeno.
Cultive hongos y bacterias que utilizan nitrato de sodio como única fuente de nitrógeno con el Agar Czapek Dox modificado (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. Este medio definido sólido es uno de los medios más útiles para el cultivo general de hongos. En el Agar Czapek Dox modificado, el glicerofosfato de magnesio y el sulfato de potasio sustituyen al sulfato de magnesio y al fosfato de potasio del original. Esta modificación impide la precipitación del fosfato de magnesio. El medio es también un sustrato muy satisfactorio para la producción de clamidospora por Candida albicans 1.
Utilice el Agar Czapek Dox modificado para el cultivo de hongos y bacterias que utilizan nitrato de sodio como única fuente de nitrógeno.
El Agar Czapek Dox modificado ha mostrado una mejor producción de clamidospora en comparación con la formulación original1.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descripción Agar modificado Czapek Dox
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 11 l
Solo para uso en laboratorio
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.