Learn More
Thermo Scientific™ Agar lácteo (deshidratado)
Código de producto. 10536703
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. 10536703
Marca: Thermo Scientific™ CM0021B
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Determine la microflora viable de las muestras de lácteos y agua con este medio correspondiente al medio descrito en el memorando 139/Foods del Dept. de Salud.
Determine la microflora viable de las muestras de agua y lácteos con el agar lácteo (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™, un medio nutritivo enriquecido con sólidos lácteos. El agar lácteo se hace con una fórmula correspondiente al medio oficial descrito en el memorando del Dept. de Salud 139/Foods1. Recomendado para realizar la prueba de recuento en placa en leche, agua de enjuague, productos lácteos y helados, etc.
También cumple con las recomendaciones de EUROGLACE (Industrias heladeras de la CEE) presentado a la Comisión de la CEE para el examen de helados2.
La leche líquida y otros productos lácteos son muy perecederos y se pueden estropear en pocos días. Las bacterias presentes en productos lácteos pueden causar alteraciones o enfermedades. Las enfermedades cuyo origen es el consumo de productos lácteos se suelen asociar con Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Camplylobacter jejuni y Escherichia coli O157: H7
El agar lácteo es un medio nutritivo enriquecido con sólidos lácteos para la determinación de la microflora viable de las muestras de agua y lácteos.
  • Corresponde al medio oficial descrito en el memorando 139/Foods del Dept. de Salud1
  • Recomendado para realizar la prueba de recuento en placa en leche, agua de enjuague, productos lácteos y helados, etc.
  • Cumple con las recomendaciones de EUROGLACE (Industrias heladeras de la CEE) presentado a la Comisión de la CEE para el examen de helados2
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar de leche
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 20,8 l
Solo para uso en laboratorio