Learn More
Thermo Scientific™ Agar de membrana CF Oxoid™
Código de producto. 15364432
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
15364432 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 15364432
Marca: Thermo Scientific™ MM0747B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El agar de membrana CF Oxoid se utiliza para la enumeración de microorganismos coliformes fecales en el agua.
El agar de membrana CF Oxoid se utiliza para la enumeración de microorganismos coliformes fecales en el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar de membrana coliforme fecal (CF)
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Solo para uso en laboratorio