Learn More
Thermo Scientific™ Agar Endo LES en membrana (deshidratada)
Código de producto. 11903572
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. 11903572
Marca: Thermo Scientific™ MM0551B
Utilice este medio para enumerar los organismos coliformes en las muestras de agua.
Enumere los organismos coliformes en muestras de agua con el agar Endo LES en membrana Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratada) combinándolo con fucsina básica (BR0050). Este medio de filtración de membrana se prepara de acuerdo con la formulación de la Lawrence Experimental Estation de McCarthy, Delaney y Grasso1 y se utiliza para el recuento de organismos coliformes en el agua2 mediante una técnica de enriquecimiento en 2 etapas.
Use el agar Endo LES en membrana para la enumeración de organismos coliformes en el agua.
El valor de la técnica de filtro de membrana para el recuento de organismos coliformes en el agua radica en que ofrece una fiabilidad y precisión superiores en comparación con la prueba de NMP en varios tubos3.
McCarthy, Delaney y Grasso1 recomiendan seguir un proceso de enriquecimiento en dos etapas para proporcionar un ambiente no tóxico para la máxima reanimación de los coliformes.
Calabrese y Bissonnette4 descubrieron que la suplementación del medio m-Endo con catalasa y piruvato de sodio dio como resultado una mejor recuperación de bacterias coliformes a partir de efluentes de aguas residuales cloradas.
Los experimentos realizados por Noble5 indicaron que el sulfito de sodio y la fucsina básica pueden ser extremadamente perjudiciales para los coliformes estresados, reduciendo el recuento total.
El enriquecimiento durante un período de 2 horas ± y media en caldo de triptosa lauril de una sola fuerza CM0451 permitirá obtener una reanimación adecuada de los organismos coliformes estresados y proporcionará la mejor evaluación de calidad posible del agua potable.
Por lo general, el enriquecimiento no es necesario para el examen de las aguas no potables y los efluentes de aguas residuales.
La selección del volumen de la muestra depende de la densidad bacteriana esperada. El uso de una cantidad ideal resultará en el crecimiento de más de 50 colonias coliformes y menos de 200 colonias de todo tipo.
Todos los organismos que producen una colonia con un brillo metálico de color verde dorado dentro de las 24 horas de incubación se consideran miembros del grupo coliforme. El brillo puede cubrir toda la colonia o estar restringido a la zona central o a la periferia. La profundidad recomendada de agar m-Endo LES en placas restringe el tamaño de la colonia y, por lo tanto, facilita la realización del recuento de colonias.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: Patrones del Comité Nórdico de Análisis de Alimentos (APHA).
Descripción Agar de membrana endo LES
Formulario Polvo
Tipo de producto Media Broth
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 11,1 l
Solo para uso en laboratorio