Learn More
Thermo Scientific™ Mannitol Salt Agar (Dehydrated)
Descripción
Presumptively detect, isolate and enumerate pathogenic staphylococci in milk, food, fish and other specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ Mannitol Salt Agar (Dehydrated). Due to high concentrations of salt in the medium, most unwanted bacteria are inhibited with the exception of some halophilic marine organisms. Presumptive coagulase-positive staphylococci produce colonies surrounded by bright yellow zones while non-pathogenic staphylococci produce colonies with reddish purple zones.
El Staphylococcus aureus es un coco coagulasa positivo, catalasa positivo y grampositivo que aparece solo o formando pares, tétradas, cadenas cortas y en racimo. El S. aureus puede producir diversos síndromes con manifestaciones clínicas, tales como infecciones de piel y tejidos blandos, empiema, infecciones del torrente sanguíneo, neumonía, osteomielitis, artritis séptica, endocarditis, septicemia y meningitis.
Diferencie de forma clara y sencilla el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis. La mayoría del resto de bacterias se inhiben por la alta concentración de sal.
- Muy selectivo: debido a las altas concentraciones de sal en el medio.
- Fácil de diferenciar: El Staphylococcus aureus forma colonias amarillas con un halo amarillo, mientras que el Staphylococcus epidermis forma colonias rosas y tiñe de rosa el medio.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Agar de sal de manitol |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 4,5 l |
For Laboratory Use Only