Learn More
Thermo Scientific™ Caldo M17 (deshidratado)
Descripción
Cultive estreptococos lácticos y sus bacteriófagos con el caldo M17 Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado). Terzaghi y Sandine1 recomiendan el uso del caldo M17 junto con el agar M17 para realizar ensayos de bacteriófagos.
Los estreptococos lácticos se caracterizan por requisitos especiales de cultivo desde el punto de vista nutricional y necesitan medios complejos para proliferar de forma óptima2, 3. Su naturaleza homofermentativa de producción de ácido requiere que el medio esté bien tamponado para que el pH del cultivo se mantenga por encima de 5,7 durante la profileración activa. Este mantenimiento del pH es de gran importancia, ya que un pH más bajo podría provocar lesiones y un aislamiento menor de los estreptococos lácticos.
El caldo M17 contiene glicerofosfato de disodio, que tiene suficiente capacidad de amortiguación para mantener el pH por encima de 5,7 de cultivos en crecimiento activo incluso después de 24 horas a 30 °C. Este agente tamponante también permite la adición de calcio sin que se forme un complejo de precipitación. El medio que contiene calcio se utiliza para el ensayo de bacteriófagos de estreptococos lácticos1.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Referencia industrial: IDF. |
| Descripción | Caldo M17 |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 13,4 l |
Solo para uso en laboratorio