Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Liver Digest Neutralized
Código de producto. 13205939
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
13205939 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 13205939
Marca: Thermo Scientific™ LP0027B
El medio de digestión hepática neutralizado Oxoid es un digerido papaico biológicamente estandarizado de hígado de buey para su uso como fuente de nutrientes en medios de cultivo microbiológicos.
El medio de digestión hepática neutralizado Oxoid es un digerido papaico biológicamente estandarizado de hígado de buey para su uso como fuente de nutrientes en medios de cultivo microbiológicos.
Thermo Scientific™ Oxoid Liver Digest Neutralized is a biologically standardized papaic digest of ox liver for use as a source of nutrients in microbiological culture media or fermentation.
With over 100 years of culture media manufacturing experience, from raw materials to final product, we offer the expertise, quality assurance, and scale to ensure successful microbial vaccine production.
Our Thermo Scientific Oxoid peptones are available in both animal-origin and animal-origin-free options, offering a range of AN/TN ratios to suit the specific needs of your process.
Supports quality media design:
  • Balanced nutrient composition
  • Batch-to-batch consistency, available in sizes from 500 g up to 25 kg and in single batch sizes up to 2.5 T
  • Highly soluble
  • BSE and mycoplasma free
Multi-method suitability:
  • Batch culture
  • Fed-batch culture
  • Continuous culture
  • Cell culture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Formulario Polvo
Tipo de producto Digestión hepática neutralizada
Para utilizar con (aplicación) Culture media or fermentation processes
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 2,5 l
Protein Source Beef liver
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.