Learn More
Thermo Scientific™ Base de agar para Legionella Oxoid™
Aísle la Legionella en muestras clínicas y medioambientales con este medio.
Marca: Thermo Scientific™ CM0655B
Descripción
Aísle la Legionella en muestras medioambientales con la base de agar CYE para Legionella Thermo Scientific™ Oxoid™ para su uso con el suplemento de crecimiento de Legionella SR01110. La base de agar CYE para Legionella es un medio no selectivo que muestra recuperación óptima de Legionellaceae en periodos de incubación cortos de muestras medioambientales.
La Legionella son bacilos aerobios, móviles, nutricionalmente exigentes, pleomorfos y gramnegativos que requieren factores de crecimiento especiales en los medios de cultivos para crecer. La transmisión se produce a través de la aerosolización o aspiración de agua contaminada, no de una persona a otra.
La legionelosis hace referencia a dos síndromes clínicos distintos, la enfermedad del legionario, que se manifiesta con más frecuencia como neumonía grave, y la fiebre de Pontiac, que es una enfermedad de tipo vírico, aguda, febril y autolimitada.’ Se han caracterizado más de 40 especies de Legionella. Sin embargo, la Legionella pneumophila sigue siendo el agente etiológico más frecuente de la enfermedad del legionario.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
| Referencia industrial: Normas ISO. | |
| Agar | |
| Para 20 l de medio |
| Base de agar CYE para Legionella | |
| 500 g |
Solo para uso en laboratorio