Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento de BCYE para Legionella Oxoid™ sin cisteína
El suplemento de BCYE para Legionella Oxoid sin L-cisteína se utiliza para el aislamiento de especies de Legionella.
Marca: Thermo Scientific™ SR0175A
Descripción
El suplemento de BCYE para Legionella Oxoid sin L-cisteína se utiliza para el aislamiento de especies de Legionella.
- Añadir a la base de agar CYE para Legionella, n.º de referencia CM1203B
- Cada vial suministra 100 ml de medio.
Especificaciones
| Suplemento de BCYE para Legionella sin L-cisteína | |
| Suplemento | |
| 10/paq. | |
| Cada vial para 100 ml de medio |